Learn More
Invitrogen™ 293FT Cell Line
Ideal für die Generierung hoher Titer von Lentiviren mit dem ViraPower lentiviralen Expressionssystem
Marke: Invitrogen™ R70007
1521.18 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 293FT Zelllinie wird gefroren als 1 ml-Lösung mit 90 % Komplettmedien und 10 % DMSO geliefert
Beschreibung
Die 293FT Zelllinie ist ein schnell wachsendes, sehr gut transfizierbares geklontes Isolat aus humanen, embryonalen Nierenzellen mit dem großen SV40-T-Antigen. Durch die Co-Transfektion eines ViraPower Expressionsvektors und des ViraPower™ Lentiviral Packaging Mix in 293FT-Zellen werden hohe Mengen der viralen RNA und der für die Verpackung erforderlichen gag/pol- und rev-Proteine produziert.
- Schnell wachsend
- Sehr gut transfizierbar
- Produziert hohe Virustiter
- Ermöglicht sehr hohe Protein-Gehalte
- Die Anwesenheit des großen SV40-T-Antigens ermöglicht die Expression sehr hoher Proteinmengen aus Vektoren, die den SV40-Ursprung enthalten
Bioproduktion, Zellkultur, konstitutive Expression, Säugetierzellkultur, Säugetierexpression, Säugetierexpressionszelllinien, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, regulierte Expression, Virusgenbereitstellung, Virusimpfstoffproduktion
Spezifikation
• 293FT-Zelllinie (in flüssigem Stickstoff lagern) | |
Human | |
1 x 107 |
293FT. | |
SFM (Serumfreies Medium) | |
ViraPower™ |
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke vorgesehen.