Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4926444
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10143954
Marke: Invitrogen™ 16520050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der handliche Ausguss sorgt für weniger Verschütten und Kontamination
UltraPure Low Melting Point Agarose ist ein Polysaccharid mit niedrigem Schmelzpunkt, das für die größenbasierte Trennung von Nukleinsäuren in der Agarose-Gelelektrophorese genutzt wird. UltraPure Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt ist ideal für die Trennung von DNA- und RNA-Fragmenten mit mehr als 1.000 bp und die Rückgewinnung von Nukleinsäure-Fragmenten nach der Elektrophorese, da es bei 65,5 °C schmilzt (also unterhalb der Schmelztemperatur der meisten Nukleinsäuren). Die Lösung bleibt flüssig bei 37 °C und setzt sich schnell bei Temperaturen unter 25 °C.
  • Ideal für die Analyse und Gewinnung von DNA und RNA für Routineanwendungen
  • Starke Gelstruktur ermöglicht eine bessere Handhabung und weniger Brüche
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, zum Beispiel In-Gel-Manipulationen, Gewebe- und Zellkulturen und virale Plaque-Assays
  • Verwendbar in Protein-Elektrophorese-Anwendungen wie der Ouchterlony-Doppelimmundiffusion (Antigen-Antikörper-Interaktionsassay) und der radialen Immundiffusion (RID) (Antigen-Quantifizierungsassay)
  • Verbesserte Verpackung: Umweltfreundliche, nachhaltige Verpackungen benötigen 75 % weniger Kunststoff als die Originalflaschen. Dies bedeutet weniger Energie und Rohstoffe für die Herstellung und weniger Abfall auf Mülldeponien
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: UltraPure Agarose wird danach bewertet, wie es die Spezifikationen bezüglich Aussehen, Feuchtigkeit, Gelstärke, Geliertemperatur, Schmelztemperatur, Sulfatgehalt, Elektroendosmose und DNase/RNase-Assay erfüllt
  • Trennbereich: >1.000 bp.
UltraPureLow Melting Point-Agarose (Kat.- 16520-100) ist ein Ersatzprodukt für den Artikel, der bislang unter Katalognummer 15517-022 erhältlich war.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung UltraPure™ Agarose-Produkte sind in neuen umweltfreundlichen Beuteln verpackt, die weniger Material verbrauchen als herkömmliche Kunststoffflaschen. Bei 15–30 °C lagern.
Produkttyp Agarose
Trennbereich 100 bp bis > 30 kb
Form Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Protein-Elektrophorese, Blotting
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Schmelzpunkt Niedriger Schmelzpunkt
Produktlinie UltraPure
Menge 50 g
Versandbedingung Raumtemperatur