Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ TAE-Puffer, 10X
Kompatibel mit Agarose-Gelen
Marke: Invitrogen™ 15558026
69.64 EUR gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- UltraPure 10X TAE Puffer ist eine steril filtrierte Lösung von 400 mM Tris-Acetat und 10 mM EDTA
- TAE-Puffer ist der gängigste Puffer für die Agarose-DNA-Elektrophorese
- Lieferung in 1-l-Kunststoffflaschen bzw. stapelbaren 4 l/10 l-Cubitainer™ Boxen
- 1X TAE Pufferlösung enthält 40 mM Tris-Acetat und 1 mM EDTA bei einem pH-Wert von 8,3
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase-Aktivität festgestellt. Nachhaltige Verpackung
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Laufpuffer | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Agarose-Gele | |
UltraPure™ | |
4 l |
10 X | |
Flasche | |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting | |
TAE-Puffer | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur