Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ TAE-Puffer, 10x
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10154672
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10154672
Marke: Invitrogen™ 15558042
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kompatibel mit Agarose-Gelen
  • UltraPure 10X TAE Puffer ist eine steril filtrierte Lösung von 400 mM Tris-Acetat und 10 mM EDTA
  • TAE-Puffer ist der gängigste Puffer für die Agarose-DNA-Elektrophorese
  • Lieferung in 1-l-Kunststoffflaschen bzw. stapelbaren 4 l/10 l-Cubitainer™ Boxen
  • 1X TAE Pufferlösung enthält 40 mM Tris-Acetat und 1 mM EDTA bei einem pH-Wert von 8,3
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase-Aktivität festgestellt. Nachhaltige Verpackung
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Laufpuffer
Konzentration 10 X
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Format Flasche
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting
Produktlinie UltraPure
Produkttyp TAE-Puffer
Menge 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur