Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ SSC, 20x
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Beschreibung
UltraPure 20X SSC ist eine Lösung, die je nach Anwendung in Konzentrationen von 0,2X bis 20X formuliert und verwendet wird.
- Lieferung in 1-l-Kunststoffflaschen bzw. stapelbaren 4 l/10 l-Cubitainer™ Boxen
- Sterilfiltriertes UltraPure 20X SSC enthält 3,0 M NaCl und 0,3 M Natriumcitrat mit pH 7,0
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase- oder RNase-Aktivität festgestellt
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Konzentration | 20 X |
| Produkttyp | SSC |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting |
| Produktlinie | UltraPure |
| Menge | 1 l |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |