Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1, v/v)
Artikelnummer. 11518756
Click to view available options
Menge:
100 ml
400 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
400 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11518756
Marke: Invitrogen™ 15593031
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Unter Inertgas in bruchfesten, kunststoffbeschichteten Braunglasflaschen verpackt.
  • Dieses Reagenz besteht aus hochreinem Chloroform, Isoamyl-Alkohol und Tris-HCl gesättigtem UltraPure™ Phenol
  • Beim Extrahieren von Gemischen mit Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol werden Proteine in der organischen Schicht bzw. Grenzschicht denaturiert und gesammelt, während Nukleinsäuren in der wässrigen Schicht verbleiben
  • UltraPure™ Phenol:Chloroform:lsoamylalkohol enthält keine Konservierungsstoffe
  • Unter einer Inertgasatmosphäre in bruchfesten, kunststoffbeschichteten Braunglasflaschen verpackt
  • Das Aussehen der Lösung ist bei Raumtemperatur zu bewerten
  • Keine DNase- oder RNase-Aktivität nachgewiesen
  • Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenole
Inhalt und Lagerung Bei 2 °C bis 8 °C lagern. Zur Erhöhung der Produktstabilität wird empfohlen, nach jedem Gebrauch das Gasvolumen über der Lösung mit Argon oder Stickstoff zu spülen.
pH pH 8,05
Produktlinie UltraPure
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • UltraPure Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenol, Chloroform,1-Butanol, 3-methyl-