Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ DNA Typing Grade™ TAE-Puffer 50X
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
UltraPure DNA Typing Grade™ X TAE-Puffer ist eine steril gefilterte Lösung aus 2 Mol Tris-Acetat und 50 mMol EDTA. Mischen Sie für eine 1x-Lösung ein Teil UltraPure X-TAE-Puffer mit 49 Teilen destilliertem Wasser.
- Enthält 40 mMol Tris-Acetat und 1 mMol EDTA mit einem pH-Wert von 8,3 bei 23 °C.
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase-Aktivität festgestellt
- Kompatibel mit Agarose- und E-Gel™ Gelen
- Nachhaltige Verpackung
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Laufpuffer |
| Konzentration | 50 X |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Gelkompatibilität | E-Gel™, Agarosegele |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting |
| Produktlinie | UltraPure |
| Produkttyp | TAE-Puffer |
| Menge | 1 l |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |