Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ DEPC-behandeltes Wasser
Artikelnummer. 11528616
Click to view available options
Menge:
4 x 1.25 mL
1 l
4 x 100 mL
Packungsgröße:
1 Liter
4 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11528616
Marke: Invitrogen™ 750024
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Autoklaviert, um DEPC zu entfernen
  • UltraPure DEPC-behandeltes Wasser eignet sich für den Einsatz mit RNA
  • Es wird durch Inkubation mit 0,1 % Diethylpyrocarbonat (DEPC) hergestellt. Steril gefiltert
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle: Keine DNase- oder RNase-Aktivität festgestellt
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte Molekularbiologie
Verpackung Flasche
Behandlung(en) DEPC-behandelt
Menge 4 x 100 mL
Reinigungsverfahren Autoklaviert, membrangefiltert
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie UltraPure