Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ 1 M Tris-HCI-Puffer, pH 7,5
GREENER_CHOICE
Vorgemischte, pH-justierte, steril-gefilterte Lösung
Marke:  Invitrogen™ 15567027
63.50 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10123722
  • 95.25 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beinhaltet: UltraPure 1 Mol Tris-HCl, pH 7,5
Beschreibung
Beschreibung
  • Der als 1 Mol-Konzentrat vorbereitete Puffer kann auf die gewünschte Konzentration verdünnt werden
  • Wird in der Molekularbiologie oder allgemeinen biochemischen Anwendungen verwendet
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: Es wurde keine DNase-, RNase- oder Protease-Aktivität festgestellt.
  • Nachhaltige Verpackung
Agarose-Gel-Elektrophorese, DNA-& RNA-Aufreinigung-& Analyse, DNA-Extraktion, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien & Zubehör, genomische DNA-Aufreinigung, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese & -Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 M
pH 7,5
Tris-HCl-Puffer
Raumtemperatur
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). Die Haltbarkeit von UltraPure™ 1 mol Tris-HCl, pH 7,5 wird für 6 Monate ab Kaufdatum garantiert, sofern in der Produktdokumentation nicht anders angegeben.
UltraPure™
1 l
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3014624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15567027
Chargennummer2516147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15567027
Chargennummer2679103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15567027
Chargennummer2454553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15567027
Chargennummer2424561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15567027
Name des Produkts
Invitrogen™ UltraPure™ 1 M Tris-HCI-Puffer, pH 7,5 > 1 l