Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ 0,5 M EDTA, pH 8,0
Beschreibung
Beinhaltet
4 x 100 ml-Flaschen UltraPure 0,5M EDTA, pH 8,0.
- Die wässrige Lösung wird durch das Auflösen von Na2EDTA•2H2O in destilliertem, entionisiertem Wasser hergestellt und mit Natriumhydroxid auf einen pH von 8,0 eingestellt.
- Für Biochemie- und Molekularbiologie-Anwendungen geeignet, bei denen ein Chelatbildner aus zweiwertigen Metallionen benötigt wird
Agarose-Gelelektrophorese, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Aufreinigung & Analyse von DNA & RNA, DNA-Extraktion, allgemeine Reagenzien & Zubehör zur gDNA-Aufreinigung, Aufreinigung von genomischer DNA, Maxiprep, Midiprep, Nukleinsäure-Gelelektrophorese & Blotting, Aufreinigung von Plasmid-DNA, RNAi, Epigenetik & Forschung nicht-kodierender RNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | EDTA |
| Konzentration | 0,5 M |
| Inhalt und Lagerung | Inhalt: 4 Flaschen (je 100 ml) UltraPure™ 0,5 Mol EDTA, pH 8,0. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatinbiologie, Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting |
| pH | pH 8,0 |
| Produktlinie | UltraPure |
| Produkttyp | EDTA |
| Menge | 4 x 100 ml |
| Reinheit | Molekularbiologische Qualität |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- UltraPure 0.5M EDTA
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, disodium EDTA