Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R E. coli
Entwickelt für die Klonierung von PCR-Produkten direkt aus einer PCR-Reaktion in nur 5 Minuten
Marke:  Invitrogen™ K462040
901.56 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10053172
  • 1366.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Topoisomerase I-aktivierte PCR™ II-TOPO™ Vektor; PCR-Puffer; Salzlösung; dNTPs; Kontrollvorlage; T3, T7, M13-Vorwärts- und M13-Rückwärts-Primer; Kontroll-PCR-Primer; steriles Wasser; One Shot™ chemisch kompetent oder Electrocomp™ E. coli; S.O.C.-Medium; Supercoiled pUC19-Kontrollplasmid
Beschreibung
Beschreibung
Verwendet einen PCR™-TOPO™ Vektor mit kovalent gebundener Topoisomerase I für schnelles Klonen und Rekombinanten.
  • 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
  • Auswahl zwischen T7- (pCR2.1-TOPO) oder T7- und SP6- (pCRII-TOPO) Promotern für In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung. Jeder Vektor enthält außerdem M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer-Stellen für die Sequenzierung.
  • EcoRI-Schnittstellen zu beiden Seiten der Einfügestelle des PCR-Produkts ermöglichen die problemlose Exzision von Inserts
  • Kanamycin- und Ampicillin-Resistenzgene für Ihre individuelle E. coli-Auswahl
  • Einfaches Blau/weiß-Kolonie-Screening für die Auswahl von Rekombinanten
Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
Spezifikation
DH5α
Box 1:
• Topoisomerase-I-aktivierter pCR™II-TOPO™ Vektor
• PCR-Puffer
• Salzlösung
• dNTPs
• Kontroll-Template
• M13-Vorwärts- und Rückwärtsprimer
• Kontroll-PCR-Primer
• steriles Wasser
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Alle Reagenzien sind bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate lang stabil.
Box 2:
• One Shot™ chemisch kompetente oder Electrocomp™ E. coli
• S.O.C.-Medium
• Superhelikales pUC19-Kontrollplasmid
Lagerung bei -68 bis -85 °C.
One Shot™
T7, SP6
TOPO TA-Klonierungsvektoren
Topo™-TA
Kit
Klonierungskit
50 Reaktionen
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.