Learn More
Invitrogen™ TE-Puffer (20X), RNase-frei
Entscheidend für den Erfolg von RiboGreen™ RNA-Quantifizierungsassays
Brand: Invitrogen™ T11493
161.34 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Alert:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Description
RNase-free TE Buffer (20X) is an essential component of Qubit and Quant-iT assays, including PicoGreen, RiboGreen, and Qubit dsDNA HS. It is offered here as a standalone solution to support quantification of dsDNA, ssDNA and RNA.
- Liquid RNase-freies TE-Pufferkonzentrat (20x) erhöht die Anzahl der Assays mit niedriger Konzentration in RiboGreen Quantifizierungsassay-Kits (R11491, R37302)
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Quantifizierung, Nukleinsäure-Quantifizierung, RNA-Quantifizierung
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
Bei Raumtemperatur lagern. | |
TE Buffer | |
Raumtemperatur |
20X | |
100 mL | |
Flüssig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen