Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector, without competent cells
Bietet eine schnelle Klonierungsstrategie in einem Schritt zum direkten Einfügen von mittels Taq-amplifizierten PCR-Produkte in einen Plasmidvektor
332.00 € - 578.00 €
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm | Nicht enthalten |
---|---|
Klonierungsmethode | TA Cloning |
Inhalt und Lagerung | TA Cloning™ Kits enthalten den linearisierten pCR™2.1-Vektor, ExpressLink™ T4 DNA-Ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-Ligationspuffer, dNTPs, 10X PCR-Puffer, steriles Wasser und Kontrollen. Alle Komponenten sind bei –20 °C zu lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
Format | Kit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR Cloning |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10674193
|
Invitrogen™
K202020 |
20 Reaktionen |
332.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10594193
|
Invitrogen™
K202040 |
40 Reaktionen |
578.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das TA Cloning Kit verwendet den pCR2.1 Klonierungsvektor und ExpressLink T4 DNA Ligase, um ein Ligationsprodukt in einem Ligationsschritt von fünfzehn Minuten bei Raumtemperatur zu erzeugen. Reaktionen erbringen in der Regel >80 % Rekombinationen mit Inserts.
- Schnell und bequem: Ligation bei Raumtemperatur in 15 Minuten
- Effizient: Blau/Weiß-Screening und >80 % Klone mit korrektem Insert
- Flexibel: Wahl von Kanamycin- oder Äsculin-Resistenz für eine flexible Antibiotika-Auswahl
- Sorgenfrei: macht enzymatischen Änderungen des PCR-Produkts überflüssig
- Optimiert: erfordert keine Verwendung von PCR-Primern, die Restriktionsstellen enthalten
- Bietet 3'-T-Überhänge für die direkte Ligation von Taq-amplifizierten PCR-Produkten
- T7 Promoter zur In-vitro-RNA-Transkription und -Sequenzierung
- Vielseitiger Polylinker mit flankierenden EcoR I-Stellen für eine einfache Exzision von Inserts
- M13 Vorwärts- und Rückwärts-Primerstellen für die Sequenzierung
- So funktioniert TA Cloning
- Taq-Polymerase hat eine nicht Template-abhängige Aktivität, die ein Einzel-Desoxyadenosin (A) an den 3'-Enden von PCR-Produkten einfügt
- Der linearisierte Vektor in diesem Kit weist Rückstände von Einzel-3'-Desoxythymidin (T) auf.
- Auf diese Weise können PCR-Inserts effizient mit dem Vektor ligiert werden
Klonierung, PCR-Klonierung
Spezifikation
Nicht enthalten | |
TA Cloning™ Kits enthalten den linearisierten pCR™2.1-Vektor, ExpressLink™ T4 DNA-Ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-Ligationspuffer, dNTPs, 10X PCR-Puffer, steriles Wasser und Kontrollen. Alle Komponenten sind bei –20 °C zu lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
|
PCR Cloning | |
Klonierungskit | |
pCR2.1 |
TA Cloning | |
Kit | |
TA Cloning™ | |
T7 |