Learn More
Invitrogen™ T4 DNA Ligase (5 U/μl)
Artikelnummer. 10443242
Click to view available options
Menge:
250 E
Packungsgröße:
250 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10443242
Marke: Invitrogen™ 15224041
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
T4 DNA-Ligase wird mit einem Fläschchen mit 5x Reaktionspuffer [250 mM Tris-HCl (pH-Wert 7,6), 50 mM MgCl2, 5 mM ATP, 5 mM DTT, 25 % (w/v) Polyethylenglycol-8.000] geliefert.
Katalysiert die Bildung von Phosphodiesterbindungen zwischen doppelsträngigen DNAs mit 3'-Hydroxyl- und 5'-Phosphat-Enden unter Verwendung von ATP
Der einzigartige T4 DNA-Ligasepuffer optimiert die Ligation, die in 5 Minuten durchgeführt werden kann. Einzelsträngige Nukleinsäuren stellen keine Substrate für dieses Enzym dar.
Einheiten-Definition:
Eine Einheit katalysiert den Einbau 1nmol 32P-markiertem Pyrophosphat in ATP in 20 Min. bei 37°C. (Eine Einheit entspricht ca. 300 Ligationseinheiten mit kohäsiven Enden.)
Reaktionsbedingungen pro Einheit: 66 mM Tris-HCl (pH-Wert 7,6), 6,6 mM MgCl2, 10 mM DTT, 66 μM ATP, 3,3 μM 32P-markiertes Pyrophosphat und Enzym in 0,1 ml 20 Min. lang bei 37°C.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Inhalt und Lagerung T4 DNA Ligase wird mit einem Fläschchen mit 5x Reaktionspuffer [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2, 5 mM ATP, 5 mM DTT, 25 % (w/v) Polyethylenglycol-8.000] geliefert. Bei -20°C lagern.
Versandbedingung Trockeneis
Enzym Ligase
Kompatibler Puffer 5X Reaktionspuffer
Menge 250 E
Produkttyp T4 DNA-Ligase