Learn More
Invitrogen™ T-REx™-HeLa Cell Line
Stabile Expression des Tetracyclin-Repressorproteins
Marke:  Invitrogen™ R71407
2106.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10032662
  • 2600.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Spezifikation
1 x 107 Zellen werden gefroren in 1 ml 90 % Gesamtmedium und 10 % DMSO geliefert. In Flüssigstickstoff lagern. Zellen bleiben garantiert 6 Monate lang stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Human
T-REx™
T-REx™-HeLa Zelllinie
1 x 107
3 x 10^6 Zellen