Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III Reverse Transcriptase
Proprietäre Mutation von SuperScript II RT
147.00 € - 1594.00 €
Spezifikation
Format | Rörchen |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
Reaktionsgeschwindigkeit | 30 bis 50 min |
Verfahren | Reverse Transkription |
Optimale Reaktionstemperatur | 50 °C |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10432122
|
Invitrogen™
18080093 |
10 Reaktionen |
147.00 €
2 K-Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10368252
|
Invitrogen™
18080044 |
50 Reaktionen |
450.00 €
10 K-Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12087539
|
Invitrogen™
18080085 |
200 Reaktionen |
1594.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
SuperScript III Reverse Transkriptase (RT) ist bei 50 °C aktiv und hat eine Halbwertszeit von 220 Minuten. Sie bietet mit genspezifischen Primern (GSPs) eine höhere Spezifität und die höchste cDNA-Ausbeute aller RTs. Sie eignet sich ideal für die RT-PCR eines spezifischen Gens oder zur Erzeugung von cDNA aus Gesamt- oder Poly (A)+-RNA-Proben. Wie SuperScript II synthetisiert diese aus einsträngiger RNA, DNA oder einem RNA:DNA-Hybrid einen DNA-Komplementärstrang. SuperScript III RT wurde gentechnisch durch das Einbringen von Punktmutationen, die Halbwertszeit und thermische Stabilität erhöhen sowie RNase-Aktivität reduzieren, verändert.- Thermostabilität: Halbwertszeit von 220 Minuten bei 50 °C
- Ausbeute: Reduzierte RNase H-Aktivität führt zu mehr Volllängen-cDNA
- Spezifität: volle Aktivität bei 50 °C gewährleistet erhöhte Spezifität mit genspezifischen Primern
- Anwendungen – Array-Kennzeichnung, cDNA-Bibliotheken, RT-PCR, Primer-Verlängerung, 3'- und 5'-RACE
- Quelle: Aufgereinigt aus E. coli, das pol-Gen von M-MLV exprimiert und mutagenisiert; erhöht so die thermische Stabilität sowie die Halbwertszeit und reduziert die RNase H-Aktivität
- Leistungs- und Qualitätskontrolle: SDS-PAGE-Reinheitsgrad; Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays; sowie Ausbeute und Länge von cDNA
- Konzentration: 200 E/μl
- Einheitendefinition: Eine Einheit von SuperScript III RT ist die Menge an Enzym, die benötigt wird, um in 10 Minuten bei 37 °C mit Poly(A)·Oligo(dT)12-18 als Template·Primer 1 nmol Desoxyribonukleotid in säurefällbares Material einzubinden
- Reaktionsbedingungen der Einheit: 50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM KCl, 6 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0,5 mM [3H]dTTP, 0,1 mM Poly(A), 0,1 mM Oligo(dT)12-18, 0,1 mg/ml BSA und Enzym in 50 μl für 10 Minuten bei 37 °C
- Optimale Reaktionstemperatur: 50 °C
- Endproduktgröße: 12,3 kb oder weniger
PCR und Real-Time PCR, reverse Transkription, Array-Markierung, cDNA-Bibliotheken, Primer-Verlängerung, 3'- und 5'-RACE
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Rörchen | |
30 bis 50 min | |
50 °C | |
Keine | |
200 U/μl | |
Separate Komponenten | |
Bis 12,3 kb |
Hoch | |
Reverse Transkription | |
SuperScript III | |
Trockeneis | |
cDNA (Erststrang) | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ III Reverse Transcriptase