Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III Reverse Transcriptase
Artikelnummer. 12087539
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
10 K-Einheiten
2 K-Einheiten
4 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12087539
Marke: Invitrogen™ 18080085
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Proprietäre Mutation von SuperScript II RT
SuperScript III Reverse Transkriptase (RT) ist bei 50 °C aktiv und hat eine Halbwertszeit von 220 Minuten. Sie bietet mit genspezifischen Primern (GSPs) eine höhere Spezifität und die höchste cDNA-Ausbeute aller RTs. Sie eignet sich ideal für die RT-PCR eines spezifischen Gens oder zur Erzeugung von cDNA aus Gesamt- oder Poly (A)+-RNA-Proben. Wie SuperScript II synthetisiert diese aus einsträngiger RNA, DNA oder einem RNA:DNA-Hybrid einen DNA-Komplementärstrang. SuperScript III RT wurde gentechnisch durch das Einbringen von Punktmutationen, die Halbwertszeit und thermische Stabilität erhöhen sowie RNase-Aktivität reduzieren, verändert.
  • Thermostabilität: Halbwertszeit von 220 Minuten bei 50 °C
  • Ausbeute: Reduzierte RNase H-Aktivität führt zu mehr Volllängen-cDNA
  • Spezifität: volle Aktivität bei 50 °C gewährleistet erhöhte Spezifität mit genspezifischen Primern
  • Anwendungen – Array-Kennzeichnung, cDNA-Bibliotheken, RT-PCR, Primer-Extension, 3'- und 5'-RACE
  • Quelle: Aufgereinigt aus E. coli, das pol-Gen von M-MLV exprimiert und mutagenisiert; erhöht so die thermische Stabilität sowie die Halbwertszeit und reduziert die RNase H-Aktivität
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: SDS-PAGE-Reinheitsgrad; Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays; sowie Ausbeute und Länge von cDNA
  • Konzentration: 200 E/μl
  • Einheitendefinition: Eine Einheit von SuperScript III RT ist die Menge an Enzym, die benötigt wird, um in 10 Minuten bei 37 °C mit Poly(A)·Oligo(dT)12-18 als Template·Primer 1 nmol Desoxyribonukleotid in säurefällbares Material einzubinden
  • Reaktionsbedingungen der Einheit: 50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM KCl, 6 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0,5 mM [3H]dTTP, 0,1 mM Poly(A), 0,1 mM Oligo(dT)12-18, 0,1 mg/ml BSA und Enzym in 50 μl für 10 Minuten bei 37 °C
  • Optimale Reaktionstemperatur: 50 °C
  • Endproduktgröße: 12,3 kb oder weniger
PCR und Real-Time PCR, reverse Transkription, Array-Markierung, cDNA-Bibliotheken, Primer-Verlängerung, 3'- und 5'-RACE
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 200 U/μl
Inhalt und Lagerung
• SuperScript™ III Reverse Transkriptase, 4x 10.000 Einheiten (200 E/μl)
• 5X-Erststrangpuffer, 4x 1 ml
• DTT, 4x 500 μl (100 mM)
Lagerung bei –20 °C
Format Rörchen
GC-Rich PCR Performance Hoch
Reaktionsgeschwindigkeit 30 bis 50 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 50 °C
Menge 200 Reaktionen
Reverse Transkriptase SuperScript III
Ribonuklease-H-Aktivität Keine
Versandbedingung Trockeneis
Endprodukttyp cDNA (Erststrang)
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Reagenztyp Reverse Transkription
Größe (Endprodukt) Bis 12,3 kb
Ausgangsmaterial RNA