Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ II Reverse Transkriptase
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2 K-Einheiten
4 PCS
Descripción
SuperScript II Reverse Transcriptase (RT) ist eine DNA-Polymerase, die aus einsträngiger RNA, DNA oder einem RNA:DNA-Hybrid einen DNA-Komplementärstrang synthetisiert. Dieses Enzym wird zur Reduzierung der RNase H-Aktivität gentechnisch durch das Einbringen von Punktmutationen im RNase H-aktiven Zentrum manipuliert. Diese Strukturmodifikation verhindert den Abbau von RNA-Molekülen während der Synthese der Erststrang-cDNA und verleiht SuperScript II RT überlegene Leistungsmerkmale.
- Leistung: Reduzierte RNase H-Aktivität führt zu besserer Ausbeute an Erststrang-cDNA
- Größe der cDNA: Erzeugung von RT-PCR-Produkten bis zu 12 kb
- Thermostabilität: volle Aktivität bei 42 °C
- Flexibilität: verwendet entweder Gesamt- oder Poly(A)+-RNA
- Leistungs- und Qualitätskontrolle: SDS-PAGE-Reinheitsgrad; Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays; sowie Ausbeute und Länge von cDNA
- Konzentration: 200 U/μl
- Definition einer Einheit:Eine Einheit von SuperScript II RT ist die Menge an Enzym, die benötigt wird, um in 10 Minuten bei 37 °C mit Poly(A)•Oligo(dT)12 – 18 als Template/Primer 1 nmol Desoxyribonukleotid in säurefallbares Material
- einzubauen Reaktionsbedingungen der Einheit: 50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM KCl, 6 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0,5 mM [3H]dTTP, 0,1 mM Poly(A), 0,1 mM Oligo(dT)12 – 18, 0,1 mg/ml BSA und Enzym in 50 μl für 10 Minuten bei 37 °C
- Optimale Reaktionstemperatur: 42 °C
- Endproduktgröße: 12,3 kb oder weniger
PCR & Real-Time PCR, reverse Transkription
Información de órdenes
Versandbedingung: Nasseis
Especificaciones
Especificaciones
| Konzentration | 200 U/μl |
| Inhalt und Lagerung | • SuperScript II Reverse Transkriptase 1x 2.000 Einheiten (200 E/μl) |
| Format | Rörchen |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 50 min |
| Verfahren | Reverse Transkription |
| Optimale Reaktionstemperatur | 42 °C |
| Menge | 2000 Einheiten |
| Reverse Transkriptase | SuperScript II |
| Ribonuklease-H-Aktivität | Keine |
| Mostrar más |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido