Learn More
Invitrogen™ Select Agar™, Pulver
Autoklavierbar
Marke: Invitrogen™ 30391049
1024.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
- Ein Mittel zur Herstellung fester mikrobiologischer Medien
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae | |
Flasche | |
Autoklavieren | |
E. coli, Fungi | |
Raumtemperatur |
Raumtemperatur | |
Andere mikrobiologische Medien | |
Trockenkulturmedien | |
2,5 kg |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.