Learn More
Invitrogen™ Select Agar™, Pulver
Artikelnummer. 11508926
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11508926
Marke: Invitrogen™ 30391023
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Autoklavierbar
  • Ein Mittel zur Herstellung fester mikrobiologischer Medien
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Format Flasche
Medientyp Andere mikrobiologische Medien
Vorbereitungsmethode Autoklavieren
Produkttyp Trockenkulturmedien
Klasse des Zielorganismus E. coli, Fungi
Menge 500 g
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae