Learn More
Invitrogen™ Second Strand Buffer
Beschreibung
Beinhaltet
Lieferung in 5x Konzentration.
Der Second Strand Puffer wird mit SuperScript™ cDNA-Synthesesystemen verwendet, um in der Erststrang-Reaktion aus mRNA eine zweite Strang-cDNA zu erzeugen. Er wird als 5x-Konzentrat geliefert und sollte vor Gebrauch im Verhältnis 1:5 (1 Teil 5X Zweitstrang-Puffer und 4 Teile andere Komponenten) verdünnt werden.
Qualitätskontrolle Dieses Produkt hat die Qualitätskontroll-Assays bestanden, die die Abwesenheit nachweisbarer Ribonukleaseaktivität belegen.
PCR und Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 5X |
| Inhalt und Lagerung | Zweitstrangpuffer wird als 5x Konzentration geliefert. Bei -20 °C lagern. |
| Menge | 0,5 mL |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |