Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ RiboGreen™ RNA Reagent
One of most sensitive fluorescent dyes available for quantitation of RNA in solution
Marke: Invitrogen™ R11491
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Used with linear fluorescence detection in range of 1-200ng of RNA
- Available in kit complete with buffer and RNA standard (Cat. No. O11490)
DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Quantitation, RNA Quantitation
Bestellinformation
Shipping Condition: Room temperature
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Quant-iT™ RiboGreen™ RNA Reagent > 1mL