Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Purification Binding Buffer B2
Zur Reinigung von PCR-Produkten mit einer Größe von 100 bp bis 12 kb
Marke: Invitrogen™ K310005
61.59 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der PureLink™ PCR Reinigungs- und Bindungspuffer B2 wird mit dem PureLink™ PCR Aufreinigungskit verwendet. Er wird im ersten Schritt des PureLink™ PCR Aufreinigungskit-Verfahrens direkt zu PCR-Produkten hinzugefügt, um die DNA-Bindung an die Silikamembran zu erleichtern. Der Puffer wird durch Zugabe von 80 ml Isopropanol aktiviert.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Bindungspuffer B2 zur PCR-Aufreinigung | |
Raumtemperatur |
PureLink™ | |
120 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.