Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Nucleic Acid Purification Rack
Artikelnummer. 10175312
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10175312
Marke: Invitrogen™ K210013
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Das PureLink Nukleinsäure-Aufreinigungsgestell besteht aus: Säulenhalter (für die Verarbeitung von 12 MiniPrep-, 8 Midiprep- und 4 Maxiprep-Säulen), Gestell für Entnahmeröhrchen (mit Platz für Sammelröhrchen verschiedener Arten und Größen) und großer Abfallbehälter für die Abfallsammlung.
Abfallreservoirs werden zur kompakten Lagerung in Sammelröhrchengestellen gelagert
  • Das praktische große Volumen eignet sich für mehrere Säulengrößen
  • Die kompakte Stapelfunktion ist praktisch für die Lagerung
  • PureLink Nukleinsäure-Aufreinigungsgestell wurde für die Verwendung mit Säulen in den PureLink HiPure Plasmid-Aufreinigungssystemen entwickelt
  • Das Gestell besteht aus einer Halterung für Entnahmeröhrchen, die Sammelröhrchen verschiedener Größen und ein Abfallreservoir mit hohem Fassungsvermögen hält
  • Ein Gestell fasst bis zu 12 Miniprep-Säulen, 8 Midiprep-Säulen und 4 Maxiprep-Säulen
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Nukleinsäure-Aufreinigungsgestell
Format Racks
Inhalt und Lagerung Das PureLink™ Nukleinsäure-Aufreinigungsgestell besteht aus: Säulenhalter (für die Verarbeitung von 12 MiniPrep-, 8 Midiprep- und 4 Maxiprep-Säulen), Gestell für Entnahmeröhrchen (mit Platz für Sammelröhrchen verschiedener Arten und Größen) und großer Abfallbehälter für die Abfallsammlung.
Produktlinie PureLink
Menge Je 1
Versandbedingung Raumtemperatur