Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Maxiprep Kit
Artikelnummer. 12809702
Click to view available options
Menge:
10 Aufreinigungen
25 Aufreinigungen
Packungsgröße:
10 Ansätze
25 Ansätze
Artikelnummer. 12809702
Marke: Invitrogen™ K210006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Keine organischen Lösungsmittel, Ethidiumbromid oder Cäsiumchlorid
Das PureLink HiPure Plasmid Maxiprep-Kit ist für die Isolation von für Transfektion geeigneter Plasmid-DNA aus E. coli konzipiert. Das Midiprep Kit Protokoll erzielt in der Regel 500–850 µg Plasmid-DNA aus 100–200 ml Bakterienkultur mit einer Reinheit, die vergleichbar mit zwei Durchläufen durch einen Cäsiumchloridgradienten ist.
  • Arbeits- und Zeitersparnis – keine Notwendigkeit für zusätzliche Schritte zum Entfernen von Endotoxin und anderen Kontaminanten
  • Hochreines Produkt mit wenig Endotoxin – rein genug für die Transfektion von Säugetierzellen
  • Vielseitigkeit – Aufreinigung jeder Art und Größe von Plasmid-DNA, einschließlich BAC-, Bacmid- und ssM13-DNA
Anionenaustausch-Chromatographie zur Plasmid-Aufreinigung
  • Die PureLink HiPure Plasmid-DNA-Reinigungskits nutzen ein patentiertes Anionenaustauschharz für die Aufreinigung von Plasmid-DNA auf einen Reinheitsgrad vergleichbar mit zwei Durchläufen durch einen CsCl-Gradienten
  • Das Harz vereint eine hervorragende Kapazität mit einer schnellen Durchflussrate, einer hohen Auflösung, einer hohen Ausbeute und einer effizienten Entfernung von Endotoxinen
  • Plasmid-Vorbereitungen können üblicherweise in weniger als 2 Stunden abgeschlossen werden
Kontaminationsfreie DNA
  • Im Gegensatz zu Cäsiumchlorid-Gradienten-Protokollen verwenden PureLink HiPure Plasmid-Aufreinigungssysteme keine lästigen Lösungsmittel für die Arbeit mit und Entsorgung von
  • Normalerweise weist Plasmid-DNA, hergestellt unter Verwendung des PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kits, ein A260/A280-Verhältnis von > 1,80 auf, was darauf hinweist, dass die DNA weitgehend frei von Proteinen ist, die nachfolgende Anwendungen beeinflussen könnten
  • Die Endotoxin-Niveaus liegen in der Regel innerhalb von 0,1–1 EU/µg, sodass diese Plasmid-DNA ideal für die Säugetierzellen-Transfektion geeignet ist
  • Die Aufreinigungszeit beträgt zwei Stunden
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 100 ml Resuspensionspuffer (R3)
• 550 µl RNase A
• 100 ml Lysepuffer (L7)
• 100 ml Fällungspuffer (N3)
• 300 ml Äquilibrierpuffer (EQ1)
• 2 × 300 ml Waschpuffer (W8)
• 200 ml Elutionspuffer (E4)
• 30 ml TE-Puffer
• 10 HiPure Säulen
• 3 Säulenhalter
Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern.
Format Säule
Isolation Technology Anionenaustauschharz
Umfang Maxi
Probentyp Bakterienkultur
Elutionsvolumen 15 ml
Endprodukttyp BAC-DNA, Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anzahl Reaktionen 10 Aufreinigungen
Plasmid < 40 kb, Low-Copy-Plasmid, High-Copy-Plasmid, BAC
Prep-Maßstab > 200 µg (große) Plasmid-DNA
Produktlinie PureLink
Produkttyp Plasmid-MaxiPrep-Kit
Menge 10 Aufreinigungen
Reinheit Transfektionsgrad
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel BAC-DNA, Plasmid-DNA
Systemtyp PureLink™
Prüfzeit 2 h
Ertrag 1000 μg