Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid-Filter Maxiprep-Kit
Aufreinigung in 90 Minuten
Marke: Invitrogen™ K210016
264.02 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9048-46-8 Netto-Gewicht : 0.12000kg Transport : UN number : 3266 Chem class : 8 Pack group : III
Beinhaltet: Die PureLink HiPure Plasmid Filter-Kits enthalten Equilibrierungspuffer (EQ1), Resuspensionspuffer (R3), Lysepuffer (L7), Präzipitationspuffer (N3), RNase A, Waschpuffer (W8), Elutionspuffer (E4), TE-Puffer (TE) und HiPure Filtersäulen.
Beschreibung
Das PureLink HiPure Plasmid Filter Midiprep-Kit dient zur Isolierung von hochreiner Plasmid-DNA aus 25 bis 100 ml einer Bakterienkultur, die über Nacht gewonnen wurde. Die PureLink HiPure Plasmid Filter-Kits enthalten HiPure Filtersäulen, die Filtration für die Klärung der bakteriellen Lysate mit Anionenaustausch-Harz zur Aufreinigung von Plasmid-DNA in einem Gerät verbinden. Die resultierende Plasmid-DNA entspricht in der Qualität der DNA, die durch Aufreinigung mit zwei Läufen durch Cäsiumchlorid—Gradienten, der strengsten Methode zur DNA-Aufreinigung, erreicht wird.
- Reinigen Sie hochwertige DNA in weniger als zwei Stunden ohne Schritte zur Entfernung von Kontaminanten wie z. B. RNA, Proteinen und Endotoxinen für Transfektionen und andere Anwendungen auf
- Zusätzlich minimiert der Verzicht auf Phenol, Chloroform, Ethidiumbromid und Cäsiumchlorid aus dem Protokoll eine Exponiertheit gegenüber gesundheitsschädlichen Substanzen und deren Entsorgung
- Einfache Protokolle — bakterielle Lysat-Klärung ohne Zentrifugation
- Schnelle Ergebnisse sparen Zeit durch die Aufreinigung von Plasmid-DNA in weniger als zwei Stunden
- Hohe Erträge bis zu 200 μg für Midipreps und bis zu 850 μg für Maxipreps
- Zuverlässige Leistung – die mit diesen Kits aufgereinigte hochwertige Plasmid-DNA ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen geeignet
- Durch Hinzufügen einer HiPure Filter-Säule zu den PureLink HiPure Plasmid-Kits wird die schnelle Reinigung des bakteriellen Lysats ohne Zentrifugation ermöglicht
- Die Lysat-Filterpatrone ist in die DNA-bindende Säule integriert und ermöglicht den kombinierten Schritt der Lysat-Klärung und Plasmid-DNA-Bindung direkt an das Anionenaustausch-Harz
- Eine einzelne Säulenwaschung entfernt Verunreinigungen wie RNA, Proteine, Metaboliten und andere niedermolekulare Moleküle. Die ultrareine Plasmid-DNA wird dann mit einem Puffer mit hoher Salzkonzentration eluiert
- Die DNA wird anschließend entsalzt und in einem Schritt mit Isopropanol-Fällung konzentriert und anschließend durch Zentrifugation gesammelt
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Filtersäule | |
Säule | |
Maxi | |
15 ml | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription | |
10 Aufreinigungen | |
> 200 µg (große) Plasmid-DNA | |
Plasmid-Filter-MaxiPrep-Kit | |
Transfektionsgrad | |
Plasmid-DNA | |
90 min |
Die PureLink™ HiPure Plasmid-Filterkits enthalten Äquilibrierpuffer (EQ1), Resuspensionspuffer (R3), Lysepuffer (L7), Fällungspuffer (N3), RNase A, Waschpuffer (W8), Elutionspuffer (E4), TE-Puffer (TE) und HiPure Filtersäulen. Alle Komponenten sind nach Erhalt bei Raumtemperatur zu lagern. | |
Anionenaustauschharz | |
Bakterienkultur | |
Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
< 40 kb, Low-Copy-Plasmid, High-Copy-Plasmid, BAC | |
PureLink™ | |
10 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur | |
PureLink™ | |
1000µ g |
Sicherheit und Handhabung
- PureLink HiPure Plasmid Filter Maxiprep Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,acetic acid
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.