Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Digestion Buffer
Beschreibung
Beinhaltet
PureLink Genomic Zentrifugationssäulen, Entnahmeröhrchen, Verdauungspuffer, Lyse-/Bindepuffer, Waschpuffer, Elutionspuffer, Proteinase K, RNase A und das Handbuch. Das PureLink 96 Kit für genomische DNA enthält PureLink Genomic Bindungsplatten, Waschplatten, Deepwell-Mikrotiterplatten, Folienband, Verdauungspuffer, Lyse-/Bindungspuffer, Waschpuffer, Elutionspuffer, Proteinase K, RNase A und das Handbuch.
Das PureLink™ Mini-Kit für genomische DNA und das PureLink™ 96 Kit für genomische DNA ermöglichen hochergiebige, hochreine DNA-Extraktionen aus einer Vielzahl von Probentypen, einschließlich Blut, Gewebe, Zellen, Bakterien, Tupfern und Blutflecken, in den bekannten Formaten Silika-Spin-Säule oder 96-Well-Platte mit halbhohem Rand.
- Höhere Ausbeute und Reinheit von gDNA – optimierte Formulierungen für Zentrifugationssäulenmembran und Puffer
- Sparen Sie Zeit und Geld – verwendbar mit einer großen Auswahl an Probengrößen (z. B. 100 °l bis 1 ml Blut); bei der 96-Well-Ausführung ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich
- Mehr Flexibilität: Ein Kit kann für verschiedenen Probentypen verwendet werden
Automatisierte Aufreinigung genomischer DNA, automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, DNA- und RNA-Aufreinigung und Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von genomischer DNA, gDNA aus tierischem Gewebe und Zellen, gDNA aus Bakterien, gDNA aus Blut (mittlerer Maßstab, 100 µl bis 1 ml)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Verdauungspuffer |
| Säulentyp | Spin-Säule |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Format | Kit |
| Probentyp | Bakterien, Blut, Blutflecken, Zellen, Tupfer, Gewebe |
| Produkttyp | Genomischer Verdauungspuffer |
| Menge | 70 mL |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |