Learn More
Invitrogen™ Proteinase K-Lösung
Inaktivieren Sie endogene Nukleasen beim Isolieren von RNA oder DNA
Marke: Invitrogen™ 4333793
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Proteinase K aus dem Pilz Engyodontium album ist eine unspezifische Serinprotease zum Proteinverdau.
- Über einen breiten pH-Bereich hinweg (optimale Aktivität zwischen 6,5 und 9,5)
- unter denaturierenden Bedingungen (z. B. bei Vorhandensein von SDS oder Harnstoff)
- bei Vorhandensein von Metall-Chelatbildnern (z. B. EDTA)
- Bei vergleichsweise hohen Temperaturen (optimale Abbautemperatur liegt bei 65 °C)
Anwendungen:
Entfernung endogener Nukleasen während der Vorbereitung von DNA und RNA; Vorbereitung von Gewebeschnitten für die In-situ-Hybridisierung.
Leistungs- und Qualitätstests:
Endodesoxyribonuklease- und Exodesoxyribonuklease-Assays; flüssige Form auf RNase-Aktivität getestet.
Einheitendefinition:
Ein mAnson wird beschrieben als die Enzymmenge, die innerhalb einer Minute bei 37 °C 1 μmol Folin-positiver Aminosäure aus Hämoglobinsubstrat freisetzt.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, allgemeine RNA-Aufreinigungsreagenzien und Zubehör, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien und Zubehör, genomische DNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
DNase-frei, RNase-frei | |
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). | |
5 ml | |
Flüssig |
Chromatin-Biologie/RNA-Extraktion/DNA-Extraktion | |
Nasseis | |
Proteinase K |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.