Learn More
Invitrogen™ ProQuest™ Two-Hybrid System with Gateway™ Technology
Ein In-vivo-Hefesystem zur Identifizierung von Wechselwirkungen zwischen zwei Proteinen
Marke: Invitrogen™ PQ1000101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.95000kg
Beinhaltet: Zum ProQuest Two-Hybrid-System gehören die Hefeexpressionsvektoren pDEST32, pDEST22 und pEXP-AD502 für die Erzeugung einer GAL4-DNA-Bindungsdomäne und Fusionsproteinen mit einer GAL4-Aktivierungsdomäne sowie ein LR Clonase II-Enzymgemisch, einen Glycerinbestand des MaV203 Hefestammes und positive und negative Kontrollen für den Zweihybrid-Assay.
Beschreibung
- Rekonstituiert einen funktionellen Transkriptionsfaktor, der chromosomal integrierte Reportergene aktiviert, bei denen die Transkriptionsaktivierung durch das Wachstum von Zellen auf selektiven Medien überwacht wird
- Ermöglicht eine schnelle und einfache Erzeugung von Köder- und Beutekonstrukten und erleichtert die nachfolgende Anwendung
- DBD (DNA-Bindungsdomäne)- und AD (Aktivierungsdomäne)-Vektoren mit niedriger Kopienzahl (ARS/CEN) zur Kontrolle der Überexpression und Steigerung der Reproduzierbarkeit
- Drei verschiedene Reportergene (HIS3, URA3 und lacZ) mit unabhängigen Promotor-Regionen, um schnell falsche Positivergebnisse auszusortieren
- Das URA3-Reportergen ermöglicht sowohl eine positive als auch eine Negativselektion und ermöglicht so fortgeschrittene Zwei-Hybrid-Techniken wie Reverse Two-Hybrid
- Eine Reihe von stark-schwachen Gateway-basierten Steuerungsinteraktionen zur Bewertung der Ergebnisse und Bewertung der Stärke der getesteten Interaktion
Protein-Protein-Interaktionen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Hefe-zwei-Hybrid
Spezifikation
Zwei-Hybrid-System | |
Zum ProQuest™ Two-Hybrid-System gehören die Hefeexpressionsvektoren pDEST™32, pDEST™22 und pEXP-AD502 für die Erzeugung einer GAL4-DNA-Bindungsdomäne und Fusionsproteinen mit einer GAL4-Aktivierungsdomäne sowie ein LR Clonase™ II-Enzymgemisch, einen Glycerinbestand des MaV203 Hefestammes und positive und negative Kontrollen für den Zweihybrid-Assay. Lagerung der Kit-Komponenten bei -80 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert sechs Monate stabil. | |
Hefe |
Beta-Gal (lacZ), HIS3, URA3 | |
Zweihybrid-Assay | |
Gateway™, ProQuest™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.