Learn More
Invitrogen™ Invitrogen™ ProQuantum™ Human IL-6 Immunoassay-Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15884442
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15884442
Marke: Invitrogen™ A35573
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Messen Sie Zytokin-Proteine mit geringem Probenverbrauch und hoher Empfindlichkeit auf einem qPCR-Gerät
  • Hohe Empfindlichkeit – erkennt niedrige Proteinkonzentrationen mit größerer Empfindlichkeit als herkömmliche Methoden wie ELISA
  • Verwendung bei geringem Probenverbrauch – 2-5 μl Probe (z. B. 2 μl vs 75 μl für Drillingswells mit anderen Methoden)
  • Schneller, einfacher Arbeitsablauf – ohne Waschschritte, 2 Stunden von  Probe zu Antwort
  • Breiter dynamischer Bereich – 5 Protokolle minimieren die Verdünnungen, um sicherzustellen, dass sie in den Bereich fallen
  • Kein Ankauf eines firmeneigenen Geräts – kann auf jedem Echtzeit-PCR-Gerät verwendet werden
  • Schließt intuitive cloudbasierte Software ein – für die robuste Datenanalyse und einen statistischen gruppenweisen Vergleich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P05231
Assay-Bereich 0.064 – 10000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <0,05 pg/ml
Konjugat FAM™
Nachweisverfahren Taqman™ Echtzeit-PCR
Produkttyp ProQuantum
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zytokin-Protein-Quantifizierung
Zur Verwendung mit (Geräte) qPCR-Instrumente
Gen-ID (Entrez) 3569
Gensymbol BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6
Kitinhalt Assay-Verdünnungspuffer<Br>Antikörper-Konjugat A<Br>Antikörper-Konjugat B<Br>Antikörperkonjugat-Verdünnungspuffer<Br>Standard<Br>Master Mix<Br>Ligase, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
Marker oder Farbstoff FAM™
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Serum, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μl; Plasma, 2-5 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel Human
Prüfzeit 30 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h