Learn More
Invitrogen™ pPIC9K Pichia Vector
Trägt das Gen für die Kanamycin-Resistenz, das Pichia eine Resistenz gegenüber Geneticin-Reagenzien verleiht
Marke: Invitrogen™ V17520
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die spontane Erzeugung mehrerer Insertionsereignisse kann durch Resistenz gegen erhöhte Geneticin-Reagenzien identifiziert werden.
- Pichia Transformanten werden auf Histidin-mangelndem Medium ausgewählt und auf ihre Resistenz gegen Geneticin-Reagenz untersucht.
- Die Fähigkeit, in hohen Konzentrationen von Geneticin zu wachsen, deutet darauf hin, dass mehrere Kopien von Kanamycin-Resistenzgenen und Genen von Interesse in das Genom integriert sind.
- Der pPIC9K-Vektor leitet die Sekretion exprimierter Proteine
Pichia pastoris Expressionssysteme, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Hefeexpression
Spezifikation
AOX1 | |
Bei -20 °C lagern. | |
Nicht markiert | |
20 μg |
Pichia-Expressionsvektor | |
Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR) | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pPIC |