Learn More
Invitrogen™ pOG44 Flp-Recombinase Expression Vector
Beschreibung
Beinhaltet
Die TOPO Klonierungsbox enthält alle Reagenzien, die zum Klonen eines Taq-amplifizierten PCR-Produkts (TOPO TA) oder eines PCR-Produkts erforderlich sind, das mit einem Proofreading-Enzym (Directional TOPO) erzeugt wurde, einschließlich 200 ng Topoisomerase I-aktiviertem Vektor, sterilem Wasser, dNTPs, 10 X PCR-Puffer, Salzlösung, Kontrollvorlage und Primern, Primer für die Sequenzierung und einem Expressionskontrollplasmid. Die One Shot Competent Cell Box enthält alle Reagenzien, die für die Transformation erforderlich sind, einschließlich 21 X 50 μl Aliquote TOP10 chemisch kompetenter E. coli, S.O.C.-Medium und pUC19 Supercoiled Kontrollplasmid. Der pEF5/FRT/V5-DEST-Vektor enthält 6 μg gefriergetrockneten Vektor und ein Steuerplasmid.
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, zielgerichtete Integration
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
| Liefertyp | Transfektion |
| Promoter | CMV |
| Produkttyp | Flp-In System Expressionsvektor |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Keine |
| Inhalt und Lagerung | Das pcDNA™5/FRT/V5-His TOPO™ TA-Expressionskit, pSecTag/FRT/V5-His TOPO™ TA-Expressionskit und das PEF5/FRT/V5 Directional TOPO™-Expressionskit enthalten zwei Boxen. Die TOPO™ Klonierungsbox enthält alle Reagenzien, die zum Klonen eines Taq-amplifizierten PCR-Produkts (TOPO™ TA) oder eines PCR-Produkts erforderlich sind, das mit einem Proofreading-Enzym (Directional TOPO™) erzeugt wurde, einschließlich 200 ng Topoisomerase I-aktiviertem Vektor, sterilem Wasser, dNTPs, 10 X PCR-Puffer, Salzlösung, Kontrollvorlage und Primern, Primer für die Sequenzierung und einem Expressionskontrollplasmid. Bei -20°C lagern. Die One Shot Competent Cell™-Box enthält alle Reagenzien, die für die Transformation erforderlich sind, einschließlich 21 x 50 µl Aliquote von One Shot™ TOP 10 chemisch kompetentes E. coli, S.O.C.-Medium und superhelikales pUC19-Kontrollplasmid. Bei -80°C lagern. Der pEF5/FRT/V5-DEST™ Vektor enthält 6 µg gefriergetrockneten Vektor und ein Steuerplasmid. Nach der Resuspendierung bei -20 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
| Proteinmarkierung | Nicht markiert |
| Klonierungsmethode | TOPO™ |
| Menge | 20 μg |
| Vektor | pOG44 |
| Mehr anzeigen |