Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III Platinum™ einstufiges qRT-PCR-Kit
Kombiniert die derzeit leistungsstärksten Technologien für reverse Transkriptase und DNA-Polymerase, um eine präzise und genaue Genexpressionsanalyse in einem praktischen einstufigen Verfahren zu ermöglichen.
Marke:  Invitrogen™ 11732020
358.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10442882
  • 716.00 € / 100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 100 μl Superscript III/PlatinumTaq Gemisch; 2 x 1.25 ml 2X-Reaktionsgemisch; 1 ml Magnesiumsulfat (50 mm); 100 μl ROX-Referenzfarbstoff (25 μm)
Beschreibung
Beschreibung
Das SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit bietet eine empfindliche, spezifische Detektion mit fluorogenischen Primern und Sonden, während das SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit die Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit der SYBR™ Green I-Detektion bietet.
  • Die bewährte Formel des SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR-Kits liefert einen zuverlässigen, genauen Zielnachweis, wenn es am meisten darauf ankommt
  • Das praktische einstufige Format und die konsistente Leistung machen es ideal für eine Reihe von Genexpressions-Anwendungen, einschließlich der Überwachung von Infektionskrankheiten
  • Das Kit wurde von mehreren globalen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen validiert und ist seit langem die erste Wahl der US -Gesundheitsministeriums zur Überwachung von Infektionskrankheiten
  • SuperScript III RT zur cDNA-Synthese bei höheren Temperaturen für mehr Erfolg bei schwierigen RNA-Sekundärstrukturen
  • Platinum Taq DNA-Polymerase mit Hot-Start-Technologie für mehr Spezifität
  • Fluorogene LUX-Primer oder dual markierte fluorgene Sonden für einen effektiven Nachweis
  • Geprüfte Leistung auf mehreren Echtzeit-Instrumentenplattformen, einschließlich rotorbasierten Systemen
  • Mehrere Konfigurationen des  SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR-Kits erhältlich
  • Lagerung der Komponenten bei -20 °C. ROX-Referenzfarbstoff muss im Dunkeln gelagert werden
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 100 μl SuperScript™ III/Platinum™ Taq-Mix
• 2× 1,25 ml 2X-Reaktionsgemisch
• 1 ml Magnesiumsulfat (50 mmol)
• 100 μl ROX Referenzfarbstoff (25 μmol)
Lagerung der Komponenten bei -20 °C. ROX-Referenzfarbstoff muss im Dunkeln gelagert werden.
1-Schritt-RT-qPCR
Standard
Platinum™, SuperScript™
100 reactions
100 Reaktionen
100 Reaktionen
Primer-Sonde
Taq DNA-Polymerase
7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Einstufiges qRT-PCR-Kit
Trockeneis
Genexpression, Pathogennachweis, Virusnachweis
RNA