Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperMix-UDG für quantitative PCR
Ist ein gebrauchsfertiges Gemisch für die hochspezifische quantitative Echtzeit-DNA-Amplifikation mit UDG zur Verhinderung einer Verschleppungskontamination (1,2).
482.00 € - 1902.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
Beinhaltet: 2x Konzentration [40 mM Tris-HCl (pH 8.4), 100 mM KCl, 6 mM MgCl2 , 400 μM dATP, 400 μM dCTP, 400 μM dGTP, 800 μM dUTP, 40 Einheiten/ml UDG, 60 Einheiten/ml Platinum™ Taq DNA Polymerase, Stabilisatoren], Fläschchen mit 50 mM MgCl2
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10432502
|
Invitrogen™
11730017 |
100 Reaktionen |
482.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10543283
|
Invitrogen™
11730025 |
500 Reaktionen |
1902.00 €
500 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Hochempfindlich und spezifisch
- Ermöglicht Reaktionen bei Raumtemperatur
- Einfach zu verwenden: Fügen Sie einfach Template und fluorogene Primer oder Sonden für den Nachweis hinzu
- Enthält ein Fläschchen mit 50 mM MgCl2 zur Aufnahme einer Vielzahl von Primer-/Template-PCR-Systemen
- Kompatibel mit den meisten Echtzeit-Instrumenten
Bestellinformation
Bei ordnungsgemäßer Lagerung ganatiert für 6 Monate stabil. Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. Versandbedingungen: Trockeneis.
Spezifikation
Primer-Sonde | |
qPCR | |
7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ | |
SuperMix-UDG für quantitative PCR | |
Genexpression |
Hoch | |
Standard | |
Platinum™ | |
Trockeneis | |
DNA (genomisch), cDNA |