Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase High Fidelity
Artikelnummer. p-4922143
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
5000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
5000 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10524253
Marke: Invitrogen™ 11304011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Platinum™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (20 μl, bei 5 U/μl) wird mit einem Fläschchen von 10x High Fidelity Buffer [600 mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180 mM (NH4)2SO4] (1.25 ml) und einem Fläschchen von 50 mM MgSO4 (1 ml) geliefert.
Ideal für die Amplifikation von DNA-Fragmenten, wenn eine hohe Ausbeute und stabile Amplifikation gefragt sind
Platinum Taq DNA Polymerase, High Fidelity, is ideal for amplification of DNA fragments when high yields and robust amplification are required. High fidelity is provided by a mixture of Platinum Taq DNA Polymerase and the proofreading enzyme. PCR specificity is improved with built-in Platinum hot-start technology.
Die hohe Genauigkeit wird erzielt durch eine Mischung aus Platinum Taq DNA-Polymerase und Proofreading-Enzym (3´→5´-Exonukleaseaktivität) der Pyrococcus-Spezies-GB-D-Polymerase. Die PCR-Spezifität wird durch Einbindung der automatischen Platinum “Heißstart”-Technologie deutlich verbessert.
  • Wiedergabetreue: mehr als sechs Mal genauer als Taq DNA-Polymerase
  • Amplikongröße: Amplifikation von Fragmenten bis zu 15 kb
  • Anwendungsfreundlichkeit: Reaktionen bei Raumtemperatur
  • Anwendungen: Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen und Plasmid-Templates sowie RT-PCR
Unit-Definition
  • Eine Einheit Platinum™ Taq-DNA-Polymerase, hohe Wiedergabetreue, ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol Desoxyribonukleotid in die DNA zu integrieren
Amplifikation von bisulfitbehandelter DNA, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), High Fidelity PCR, Hot-Start PCR, Long Fragment PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik zbd Forschung an nichtcodierender RNA, Sanger-Sequenzierung, Sequenzierungstechnologie und Zubehör, Sequenzierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 1x 20 µl Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity (5 E/µl)
• 1x 1,25 ml 10X-High Fidelity Puffer [600 mM Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4) 2SO4]
• 1x 1 ml 50 mM MgSO4
Lagerung bei -10 °C bis -30 °C.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Produkttyp DNA-Polymerase High Fidelity
Menge 100 Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 6X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Überhang Gemischt
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger