Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase High Fidelity
Artikelnummer. 10524253
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
5000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
5000 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10524253
Marke: Invitrogen™ 11304011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Platinum™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (20 μl, bei 5 U/μl) wird mit einem Fläschchen von 10x High Fidelity Buffer [600 mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180 mM (NH4)2SO4] (1.25 ml) und einem Fläschchen von 50 mM MgSO4 (1 ml) geliefert.
Ideal für die Amplifikation von DNA-Fragmenten, wenn eine hohe Ausbeute und stabile Amplifikation gefragt sind
Platinum Taq DNA Polymerase, High Fidelity, is ideal for amplification of DNA fragments when high yields and robust amplification are required. High fidelity is provided by a mixture of Platinum Taq DNA Polymerase and the proofreading enzyme. PCR specificity is improved with built-in Platinum hot-start technology.
Die hohe Genauigkeit wird erzielt durch eine Mischung aus Platinum Taq DNA-Polymerase und Proofreading-Enzym (3´→5´-Exonukleaseaktivität) der Pyrococcus-Spezies-GB-D-Polymerase. Die PCR-Spezifität wird durch Einbindung der automatischen Platinum “Heißstart”-Technologie deutlich verbessert.
  • Wiedergabetreue: mehr als sechs Mal genauer als Taq DNA-Polymerase
  • Amplikongröße: Amplifikation von Fragmenten bis zu 15 kb
  • Anwendungsfreundlichkeit: Reaktionen bei Raumtemperatur
  • Anwendungen: Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen und Plasmid-Templates sowie RT-PCR
Unit-Definition
  • Eine Einheit Platinum™ Taq-DNA-Polymerase, hohe Wiedergabetreue, ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nmol Desoxyribonukleotid in die DNA zu integrieren
Amplifikation von bisulfitbehandelter DNA, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), High Fidelity PCR, Hot-Start PCR, Long Fragment PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik zbd Forschung an nichtcodierender RNA, Sanger-Sequenzierung, Sequenzierungstechnologie und Zubehör, Sequenzierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 1x 20 µl Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity (5 E/µl)
• 1x 1,25 ml 10X-High Fidelity Puffer [600 mM Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4) 2SO4]
• 1x 1 ml 50 mM MgSO4
Lagerung bei -10 °C bis -30 °C.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Produkttyp DNA-Polymerase High Fidelity
Menge 100 Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 6X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Überhang Gemischt
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.