Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase
Praktische und zuverlässige, thermostabile Heißstart-DNA-Polymerase für PCR-Anwendungen mit einer höheren Spezifität als bei der Taq DNA-Polymerase
Marke:  Invitrogen™ 10966018
135.65 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10033232
  • 181.00 € / 120 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Jedes Packung enthält: Platinum Taq DNA-Polymerase; 10x PCR-Puffer (kein Magnesiumchlorid); 50 mM Magnesiumchlorid; KB-Extender
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase is a convenient and reliable hot-start thermostable DNA polymerase for PCR that provides enhanced specificity over that of Taq DNA Polymerase. The hot start property of the enzyme is conferred by thermolabile monoclonal antibodies that render Taq DNA polymerase inactive until the initial PCR denaturation step, thus preventing the extention of nonspecifically annealed primers and improving product yield.
Verwenden Sie Platinum Taq DNA-Polymerase für die Amplifikation von DNA komplexer Genom-, Virus- und Plasmid-Templates sowie in der RT-PCR. Die “Hot-Start”-Eigenschaft des Enzympräparats entsteht durch thermolabile monoklonale Antikörper, die bewirken, dass die Taq-DNA-Polymerase so lange inaktiv bleibt, bis der erste Schritt der PCR-Denaturierung erfolgt.
  • Anwenderfreundlich: Für PCR-Reaktionen bei Raumtemperatur geeignet
  • Spezifität: Die “Hot-Start”-Kinetik reduziert das Entstehen unspezifischer Primer-Bindungen beim Annealing und verbessert so die Produktausbeute
  • Produktgröße: Für PCR-Produkte von bis zu 10 kb verwendbar
  • Flexibilität: Optionaler KB-Extender sorgt für mehr Vielseitigkeit in PCR-Assays
Einsatz der Platinum Taq-DNA-Polymerase
  • Genau wie bei der Taq-DNA-Polymerase hat die Platinum Taq-DNA-Polymerase eine matrizenunabhängige Terminal-Transferase-Aktivität, durch die ein 3'-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'→3'-Exonuklease-Aktivität (jedoch keine 3'→5'-Exonuklease-Aktivität)
  • PCR-Produkte, die mit Platinum Taq-DNA-Polymerase hergestellt wurden, können ohne Protokollanpassungen in den gleichen Downstream-Prozessen verwendet werden
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, Chromatin-Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), Fast PCR, Hot Start PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und nicht codierende RNA-Forschung, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jedes Packung enthält:
• 24 µl Platinum™ Taq DNA-Polymerase
• 1,25 ml 10x PCR-Puffer (kein Magnesiumchlorid)
• 1 ml 50 mM Magnesiumchlorid
• 1,3 ml KB Extender
In einem Tiefkühlgerät ohne Abtauautomatik bei -30 ° bis -10 °C lagern.
Niedrig
Schnell oder standardmäßig
DNA-Polymerase
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
1X
120 Reaktionen
Separate Komponenten
DNA
Tube
Platinum Taq DNA-Polymerase
5' – 3'
120 Reaktionen
Heißstart-PCR
Integrierter Heißstart
3'-A
5 kb oder weniger
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase > 120 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.