Learn More
Invitrogen™ pIZ/V5-His Vector Kit
Artikelnummer. 10674383
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10674383
Marke: Invitrogen™ V800001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Das InsectSelect Kit enthält je 20 μg superhelikales und lyophilisiertes Piz/V5-His und Piz/V5-His/CAT, 2 μg lyophilisierten OpIE2 Rückwärts-Sequenzierprimer, 1 g Zeocin, Cellfectin Reagenz und 1 l Medium für die gewählte Insektenzelllinie. Sf9-Zellen werden mit GIBCO Grace's Insect Media und High Five Zellen mit GIBCO Express Five Serum-Free Medium geliefert. Das pIZT/V5-His Vektor-Kit enthält nur die oben beschriebenen Expressionsvektoren und den Primer.
Für eine hohe Expression in einer Vielzahl von Insektenzellen
  • Dieser außergewöhnlich kleine Vektor verfügt über mehrere Funktionen, welche die Expression, Analyse und Erkennung von rekombinantem Protein in Insektenzellen erleichtern
  • Der OpIE2-Promotor für die konstitutive Expression
  • Resistenzgen Zeocin für eine schnelle Auswahl stabil transfizierter Zelllinien
  • C-terminale V5-Epitop- und Polyhistidin (6xHis)-Sequenz für den Nachweis mit Invitrogen Anti-V5-Antikörpern und die schnelle Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz
Konstitutive Proteinexpression in Insektenzellen, Insektenexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Promoter OplE2
Produkttyp Insektenzellen-Expressionsvektor
Inhalt und Lagerung Das InsectSelect™ Kit enthält je 20 µg superhelikales und lyophilisiertes pIZ/V5-His und pIZ/V5-His/CAT, 2 µg lyophilisierten OpIE2 Rückwärts-Sequenzierprimer, 1 g Zeocin™, Cellfectin™ Reagenz und 1 l Medium für die gewählte Insektenzelllinie. Sf9-Zellen werden mit GIBCO™ Grace's Insect Media und High Five™ Zellen mit GIBCO™ Express Five™ Serum-Free Medium geliefert. Das pIZT/V5-His Vektor-Kit enthält nur die oben beschriebenen Expressionsvektoren und den Primer. Gefrorene Insektenzellen in Flüssigstickstoff lagern. Lagerung von Medium und Cellfectin™ Reagenz bei +4 °C. Lagerung aller anderen Reagenzien bei -20 °C. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Protein-Tag-Position (zu Ihrem Gen) C-Terminal
Proteinmarkierung His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Menge 1 Kit
Vektor pIZ
Produktlinie InsectSelect
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.