Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1/Zeo (-) Mammalian Expression Vector
Entwickelt für die hochgradige, konstitutive Expression in einer Vielzahl von Säugetierzelllinien
Marke: Invitrogen™ V86520
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beinhaltet: 20 μg dieses pcDNA3.1/Zeo(-) Vektors sowie eine Expressionskontrolle werden superhelikal und gefriergetrocknet geliefert.
Beschreibung
- Enthält einen Zeocin selektierbaren Marker und eine rückwärts gerichtete multiple Klonierungsstelle
- Zytomegalovirus (CMV) Enhancer-Promoter für eine hohe Expression
- Große multiple Klonierungsstelle für die vorwärts- (+) oder rückwärts (-) gerichtete Klonierung
- Vom Rinder-Wachstumshormon (Bovine Growth Hormone, BGH) stammendes Polyadenylationssignal und Sequenz zur Transkriptionsterminierung gewährleisten eine bessere mRNA-Stabilität
- SV40-Ursprung für die episomale Replikation und einfache Vektor-Rescue in Zelllinien, die das große T-Antigen (d. h. COS-1 und COS-7) exprimieren
- Ampicillin Resistenzgen und pUC-Ursprung für Selektion und Erhaltung in E. coli
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Zeocin™ | |
Nicht markiert | |
pcDNA | |
Konstitutive Expression |
Transfektion | |
Säugetier-Expressionsvektor | |
20 µg dieses pcDNA™3.1/Zeo(-)-Vektors sowie eine Expressionskontrolle werden superhelikal und gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben Vektoren garantiert 6 Monate lang haltbar. | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pcDNA™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.