Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1 Directional TOPO™ Expression Kit
Linearisierter, mit Topoisomerase I aktivierter pcDNA3.1/V5-His-TOPO-Vektor für 5-minütiges direktionales Klonen und nachfolgende hochstufige Expression
Marke: Invitrogen™ K490040
Beinhaltet:
Box 1
- 20 μl pcDNA 3.1D/V5-His-TOPO (15 bis 20 ng/μl)
- 10 μl dNTP Mix
- 50 μl Salzlösung
- 1 ml steriles Wasser
- 20 μl T7 Sequenzierungsprimer (0.1 μg/μl)
- 20 μl BGH Rückwärtssequenzierungsprimer (0.1 μg/μl)
- 10 μl Kontroll-PCR-Template (0.1 μg/μl)
- 10 μl Kontroll-PCR-Primer (jeweils 0.1 μg/μl)
- 10 μl Expressionsplasmid (0.5 μg/μl)
Box 2
- 6 ml S.O.C. Medium
- 21 x 50 μl TOP10 Zelle
- 50 μl pUC19-Kontroll-DNA
Beschreibung
- Einsatz des Proofreading-Enzyms: weniger Fehler in geklonten Genen
- Mehr als 90 % der Klone befinden sich in der richtigen Ausrichtung für die Expression, wodurch der Zeitaufwand für das Screening von Kolonien für die Klonausrichtung verringert wird
- CMV-Promotor: hohe Expressionswerte
- C-terminaler V5-His-Fusionstag für den einfachen Nachweis des rekombinanten Proteins mit einem Anti-V5-Antikörper
- 6xHis-Tag für die schnelle Proteinaufreinigung mit Nickel-Chelatharz
Konstitutive Expression, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag | |
40 Reaktionen | |
TOPO™, pcDNA™ |
Transfektion | |
TOPO Expressionskit | |
2 × Box 1 (bei -20 °C lagern): • 20 µl pcDNA™ 3.1D/V5-His-TOPO™ (15 – 20 ng/µl) • 10 µl dNTP Mix • 50 µl Salzlösung • 1 ml steriles Wasser • 20 µl T7 Sequenzierprimer (0,1 µg/µl) • 20 µl BGH Rückwärts-Sequenzierprimer (0,1 µg/µl) • 10 µl Kontroll-PCR-Template (0,1 µg/µl) • 10 µl Kontroll-PCR-Primer (je 0,1 µg/µl) • 10 µl Expressionsplasmid (0,5 µg/µl) 2 × 2 Box 2 (Lagerung bei -80 °C): • 6 ml S.O.C. Medium (kann bei 4 °C oder Raumtemperatur gelagert werden) • 21 × 50 µl TOP10 Zellen • 50 µl pUC19-Kontroll-DNA |
|
Direktionales TOPO™ | |
Direktionale TOPO Vektoren, pcDNA | |
Konstitutive Expression |