Learn More
Invitrogen™ One Shot™ TOP10 chemisch kompetente E. coli
Artikelnummer. p-4925027
Click to view available options
Menge:
11 x 50 μl
21 x 50 μl
40 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
20 Reaktionen
40 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10368022
Marke: Invitrogen™ C404010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ideal für hocheffiziente Klonierung und Plasmid-Propagierung
One Shot TOP10 chemisch kompetente E. coli-Zellen haben eine Transformationseffizienz von 1 x 109 KbE/μg Plasmid-DNA. Sie ermöglichen eine stabile Replikation von Plasmiden mit hohen Kopienzahlen. Es handelt sich um die gleichen kompetenten Zellen, die in vielen Life Technologies Klonierungskits enthalten sind.
  • Maximierung der Klonierungseffizienz in einem Einzelröhrchen
  • Verbesserte Fähigkeit zur Klonierung genomischer DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Ja
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung Enthält:
• One Shot™ TOP10 chemisch kompetente E. coli: 11 Fläschchen, je 50 µl
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl
• S.O.C.-Medium: 1 Flasche, 6 ml
Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. Lagern Sie pUC19 DNA bei -20 °C. SOC-Medium bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Streptomycin)
Klonierung instabiler DNA Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Plasmid High-Copy-Plasmid
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format Rörchen
Produktlinie One Shot
Menge 11 x 50 μl