Learn More
Invitrogen™ One Shot™ Stbl3™ chemisch kompetente E. coli
Artikelnummer. 10193952
Click to view available options
Menge:
21 x 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10193952
Marke: Invitrogen™ C737303
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
One Shot Stbl3 kompetente E. coli: 21 Fläschchen, je 50 μl, pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl, S.O.C. Medium: 1 Flasche, 6 ml
Speziell für das Klonieren von direkten Wiederholungen in lentiviralen Expressionsvektoren entwickelt
Im Gegensatz zu TOP10 E. coli verringern diese Zellen die Häufigkeit homologer Rekombination langer DNA-Wiederholungseinheiten (Long Terminal Repeats, LTR), die sich in ViraPower™ lentiviralen Expressionsvektoren und anderen retroviralen Vektoren finden. Die DNA-Ausbeute aus Stbl3-Zellen ist oft um > als das Zehnfache höher als bei alternativen Strängen wie TOP10.
  • Optimale Leistungsfähigkeit bei der Propagierung lentiviraler Vektoren
  • Verbesserte Genomklonierungfähigkeit (mcrB, mrr)
  • Erwartete Effizienz: >1 x 108 Transformanten/µg Plasmid-DNA
  • Hohe DNA-Ausbeute
Weitere kompetente Zellen für die Propagierung instabiler DNA-Inserts sind ebenfalls erhältlich
  • MAX Efficiency Stbl2 kompetente Zellen – stabile Klonierung von direkten Wiederholungen und retroviralen Sequenzen sowie von Tandem-Array-Genen (5 x 200 µl) (>1 x 109 KBE/µg Plasmid-DNA)
  • One Shot Stbl3 chemisch kompetente E. coli – Klonierung instabiler Einfügungen, die direkte Wiederholungen enthalten (20 x 50 µl) (>1 x 108KBE/µg Plasmid-DNA)
  • ElectroMAX Stbl4 kompetente Zellen: hochgradig effiziente Transformation (>5 x 109 KBE/µg Plasmid-DNA). Sie eignen sich ideal zur Erzeugung von cDNA und genomischen Bibliotheken sowie für das Klonen instabiler Einsätze.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Nein
Klonierung methylierter DNA Ja
Transformationsleistungsgrad Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg)
Inhalt und Lagerung Enthält:
• One Shot™ Stbl3™ kompetente E. coli: 21 Fläschchen, je 50 µl
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl
• S.O.C.-Medium: 1 Flasche, 6 ml
Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. Lagern Sie pUC19 DNA bei -20 °C. SOC-Medium bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern.
Bakterielle Antibiotikaresistenz (Yes) Streptomycin
Klonierung instabiler DNA Geeignet zum Klonen instabiler DNA
Blau-Weiß-Screening Nein
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Plasmid Kann für Plasmide >20 kb verwendet werden
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA
Reduziert Rekombination Ja
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Format Rörchen
Produktlinie One Shot
Menge 21 x 50 μl