Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfection System
Für Stammzellen, Primärzellen, schwer zu transfektierende Zellen und etablierte Zelllinien
Marke: Invitrogen™ MPK5000
Beinhaltet: Neon-Elektroporationsgerät, Pipette, Pipettenstation, USB-Stick, Handbuch und Netzkabel.
Beschreibung
Ermöglicht eine schnelle und effiziente Lieferung von Nukleinsäuren an alle Säugertierzelltypen, einschließlich Primär-, Stamm- und schwer zu transfizierende Zellen. Das flexible und offene System ermöglicht es dem Benutzer, qualitativ hochwertige Transfektionen mit optimierten oder benutzerdefinierten Protokollen in drei einfachen Schritten durchzuführen, mit nur 2 × 104 Zellen pro Reaktion und einer Reaktionszeit von nur 1 Sekunde. Eine neuartige Reaktionskammer sorgt für eine drastische Steigerung der Transfektionseffizienz und der Zellviabilität.
- Bis zu 90 % bei vielen Zelltypen, einschließlich schwer transfizierbarer Zellen, Primärzellen und Stammzellen
- Einfache Transfektion von 2 × 104 Zellen bis zu 6 × 106 Zellen pro Reaktion
- Anwenderfreundlich, mit einem einzigen Reagenzienkit für alle Zellarten
- Das offene System ermöglicht eine freie Optimierung der Elektroporationsparameter.
- Einzigartige Elektroporation
- Sofort einsetzbar
- Durchführung von mehr Transfektionen mit eingeschränkt verfügbaren bzw. wertvollen Zellen
Zur Verwendung bei Raumtemperatur unter normalen Laborbedingungen.
Adenovirale shRNA, Zellkulturen, lentivirale shRNA & miRNA, Plasmid-Transfektion, RNAi, RNAi Transfektion, RNAi, Epigenetik & nicht kodierende RNA-Forschung, retrovirale RNAi, Stammzell-Primärzelltransfektionen&, synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion, vektorbasierte RNAi, siRNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
3,0–6,0 A | |
Das Neon™ Transfektionssystem wird mit Neon™ Elektroporationsgerät, Pipette, Pipettenstation, USB-Stick, Handbuch und Netzkabel geliefert. Zur Verwendung bei Raumtemperatur unter normalen Laborbedingungen. |
|
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
0,5 – 2,5 kV | |
Transfektionssystem | |
Je 1 | |
Ja | |
2 x 10^4 – 6 x 10^8 Zellen; variiert je nach Zelltyp | |
100 – 240 V AC | |
je nach verwendetem Kit |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, Xeno-frei, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum | |
Stammzelle, Primärzelle, schwer transfizierbare Zelle | |
Plasmid-DNA, Synthetische siRNA | |
Transfektion | |
Neon™ | |
Transfektionsgrad | |
1 Sek. | |
Raumtemperatur | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
300 W |
Videos
-
Invitrogen Neon transfection system: 24 well optimisation