Learn More
Invitrogen™ Mammalian Lumio™ Gateway™ Vectors, with Lumio™ Green In-Cell Detection Kit
Die Zielvektoren verfügen über attR-Stellen für die Rekombination mit jedem von attL-flankierten Fragment, unabhängig davon, ob es sich um einen Entry-Klon oder einen Ultimate™ RF-Klon handelt
Marke: Invitrogen™ 12589016
Beinhaltet: Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Benötigt : Zusätzliche erforderliche Materialien, separat erhältlich: Gateway™ Entry-Klon, Gateway™ LR Clonase™ Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Beschreibung
Zellanalyse, zellbasierte Reporter-Assays, zelluläre Bildgebung, Klonierung, konstitutive Expression, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Gateway Klonierung, Lumio-Detektion, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays, Tetracystein (Lumio/FlAsH/ReAsH)-Assays
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
Blasticidin | |
Zellinterne Detektion | |
Gateway™ | |
pcDNA | |
Reporter-Assays |
Transfektion | |
Vektor mit In-Cell Nachweiskit | |
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert. | |
Lumio, V5 Epitope-Tag | |
1 kit | |
Gateway™, Lumio™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.