Learn More
Invitrogen™ 24-Well Magnetic Separator
Zur Verwendung mit dem GeneCatcher™ gDNA-Blutkit, 0,3 – 1,0 ml
Marke: Invitrogen™ CS15024
Beinhaltet: Ein Magnetabscheider
Beschreibung
- Enthält sechs Neodym-Magnete, die an Wells einer 24-Well-Platte ausgerichtet sind und eine effiziente Verarbeitung von DNA ermöglichen, die an magnetische Beads gebunden ist
- Die GeneCatcher-Technologie ist eine neuartige magnetische Bead-basierte Methode, die DNA zuverlässig und effizient ohne Zentrifugationsschritte reinigt.
- GeneCatcher gDNA Blood Kits ermöglichen die effiziente und zuverlässige Extraktion genomischer DNA (gDNA) aus Proben menschlichen Blutes, selbst wenn die Proben archiviert, schlecht gelagert oder bei Vorhandensein von Antikoagulanzien wie EDTA, Heparin oder Citrat gesammelt wurden.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus Blut (großer Maßstab, 1 ml), gDNA aus Blut (mittlerer Maßstab, 100 μl bis >1 ml)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Enthält einen Magnetseparator, der bei Raumtemperatur gelagert werden kann. | |
Raumtemperatur | |
Je 1 |
MagnaRack™ Magnetseparator, Magna-Sep™ Magnetpartikelseparator | |
MagnaRack™ | |
Magnetabscheider |