Learn More
Invitrogen™ M-MLV Reverse Transkriptase-Puffer
Wird in 5X Konzentration geliefert
Marke:  Invitrogen™ 18057018
47.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10512703
  • 58.75 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 1 ml M-MLV-Reverse Transkriptase-Puffer und 500 μl DTT (0,1 M)
Beschreibung
Beschreibung
  • M-MLV Reverse Transkriptase-Puffer wird als [250 mM Tris-HCl (pH 8,3), 375 mM KCl, 15 mM MgCl2] mit 500 μl 0,1 M DTT geliefert
  • Es wird mit M-MLV, SuperScript, SuperScript II und SuperScript III reverse Transkriptasen geliefert
PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• M-MLV Reverse Transkriptase-Puffer (1 ml)
• 0,1 M DTT (500 μl)
Lagerung bei –20 °C
M-MLV Reverse Transkriptase
Nass- oder Trockeneis
Separate Komponenten
RNA
Reverse Transkription
1 mL
5X
Reverse Transkription
1 ml