Learn More
Invitrogen™ Luria Broth Base (Miller's LB Broth Base)™, Pulver
Luria broth (LB) is a popular, rich medium used to cultivate bacteria and to perform coliphage plaque assays.
Marke: Invitrogen™ 12795027
90.49 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Rezeptur pro Liter: 10 g SELECT Pepton 140, 5 g SELECT Hefeextrakt, 10 g Natriumchlorid
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Escherichia coli | |
Flasche | |
Autoklavieren | |
E. coli | |
Raumtemperatur |
Bei Raumtemperatur lagern. 500 g ergibt 20 l Bouillon. | |
LB | |
Trockenkulturmedien | |
500 g |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.