Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagenz
Kationische Lipid-Transfektionsreagenzien der ersten Generation, die für die Transfektion von DNA in eukaryotische Zellen formuliert wurden
Marke: Invitrogen™ 18324012
1232.00 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beinhaltet: Enthält ein Fläschchen mit 1 ml.
Beschreibung
Lipofectamin-Transfektionsreagenz ist ein von Stoffen tierischen Ursprungs freies Reagenz zur Verwendung mit vielen Zelllinien.
- Ein bewährtes Reagenz für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Zum Aufbau stabiler Zelllinien
- Gutes Zusammenwirken mit dem PLUS™ Reagenz zur Erzielung einer höheren Proteinexpression
- Bewährte Technologie
- Kostengünstige Alternative für Plasmid-DNA
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Jede Einheit enthält eines oder mehrere Reagenzienfläschchen. Bei 2–8 °C lagern. Lipofectamine™ Transfektionsreagenz ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar. | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Transfektionsreagenz | |
Nein |
Etablierte Zelllinien, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen | |
Plasmid-DNA | |
Transfektion | |
Lipofectamine™ | |
1 ml | |
Nasseis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen