Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz
GREENER_CHOICE
Bietet die derzeit höchste Transfektionseffizienz bei einer Vielzahl von Zelltypen für siRNA-vermittelte Gen-Knockdown-Experimente
Marke:  Invitrogen™ 13778500
10017.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12343563
  • 11130.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Enthält ein Fläschchen (0.75 ml) Lipofectamine RNAiMAX Transfektionsreagenz.
Beschreibung
Beschreibung
Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz bietet die höchste Transfektionseffizienz bei einer Vielzahl von Zelltypen für siRNA-vermittelte Gen-Knockdown-Experimente. Lipofectamine™ RNAiMAX ist eine proprietäre, RNAi-spezifische kationische Lipid-Formulierung, die speziell für die Einführung von siRNA und miRNA in alle Zelltypen konzipiert wurde.
Das Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz zeichnet sich durch Folgendes aus:
  • Höchste Transfektionseffizienz mit geringeren RNAi-Konzentrationen für effizientere Gen-Knockdowns minimaler nicht spezifischer Auswirkungen
  • Einfache Optimierung dank minimaler Zytotoxizität über einen 10-fachen Konzentrationsbereich des Transfektionsreagenz
  • Hervorragende Transfektionseffizienz bei miRNA-Antagonisten und Imitatoren
  • Kompatibilität mit einer Vielzahl von Zelltypen für vielseitigste Ansatzmöglichkeiten bei allen Gen-Silencing-Experimenten
  • Ein einfaches und schnelles Protokoll für konsistente und reproduzierbare Ergebnisse
    Herausragende Knockdown-Ergebnisse bei einer Vielzahl von Zellen
    Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz transfiziert eine Vielzahl von Zelltypen (siehe Abbildung). Beim Gen-Silencing führen die hocheffizienten Transfektionen mit dem Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz zu mehr Gen-Knockdowns, die für überzeugende Ergebnisse erforderlich sind.
    Einfache Transfektionen mit hohem Durchsatz
    Einfach Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz mit siRNA mischen, zu Ihren Zellen hinzufügen, inkubieren und Gen–Knockdown messen. Lipofectamine™ RNAiMAX-Transfektionsreagenz ist durch seine Einfachheit und Schnelligkeit, in Kombination mit seiner hohen Transfektionseffizienz, für siRNA-Transfektionen mit hohem Durchsatz die beste Lösung. Die Transfektionsbedingungen für automatisierte oder robotergesteuerte Systeme, die für solche Anwendungen eingesetzt werden, können leicht festgelegt werden.
    Finden Sie ein optimiertes Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsprotokoll für Ihre Zelllinie.
    Bestellinformation
    Versandbedingung:Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Jede Einheit enthält ein Fläschchen Lipofectamine™ RNAiMAX™ Reagenz (15 ml) Bei 2–8 °C lagern.
    6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
    Lipid-basierte Transfektion
    Nachhaltige Verpackung
    Lipofectamine™
    15 ml
    Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
    siRNA, synthetische siRNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR), RNAi, miRNA
    Transfektion
    Geeignet für hohe Durchsätze
    Transfektionsreagenz