Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz
Bietet die derzeit höchste Transfektionseffizienz bei einer Vielzahl von Zelltypen für siRNA-vermittelte Gen-Knockdown-Experimente
Marke: Invitrogen™ 13778150
1150.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Enthält ein Fläschchen (0.75 ml) Lipofectamine RNAiMAX Transfektionsreagenz.
Beschreibung
Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz bietet die höchste Transfektionseffizienz bei einer Vielzahl von Zelltypen für siRNA-vermittelte Gen-Knockdown-Experimente. Lipofectamine™ RNAiMAX ist eine proprietäre, RNAi-spezifische kationische Lipid-Formulierung, die speziell für die Einführung von siRNA und miRNA in alle Zelltypen konzipiert wurde.Das Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz zeichnet sich durch Folgendes aus:
Herausragende Knockdown-Ergebnisse bei einer Vielzahl von Zellen
Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz transfiziert eine Vielzahl von Zelltypen (siehe Abbildung). Beim Gen-Silencing führen die hocheffizienten Transfektionen mit dem Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz zu mehr Gen-Knockdowns, die für überzeugende Ergebnisse erforderlich sind.
Einfache Transfektionen mit hohem Durchsatz
Einfach Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz mit siRNA mischen, zu Ihren Zellen hinzufügen, inkubieren und Gen–Knockdown messen. Lipofectamine™ RNAiMAX-Transfektionsreagenz ist durch seine Einfachheit und Schnelligkeit, in Kombination mit seiner hohen Transfektionseffizienz, für siRNA-Transfektionen mit hohem Durchsatz die beste Lösung. Die Transfektionsbedingungen für automatisierte oder robotergesteuerte Systeme, die für solche Anwendungen eingesetzt werden, können leicht festgelegt werden.
Finden Sie ein optimiertes Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsprotokoll für Ihre Zelllinie.
Bestellinformation
Versandbedingung:Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis
Spezifikation
Enthält ein Fläschchen (1,5 ml) Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz. Bei 2–8 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Nachhaltige Verpackung | |
Lipofectamine™ | |
1,5 ml | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen | |
siRNA, synthetische siRNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR), RNAi, miRNA | |
Transfektion | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Transfektionsreagenz | |
Ja |